Merck
EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
aerosol-tight capable
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638068 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(4 MTP or 1 DWP)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
  • Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
  • Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)