EP0030625900
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom black wells, PCR clean, pkg of 240 ea
Größe auswählen
2.040,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
2.040,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Materialien
V-bottom black wells
white polypropylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 240 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030625900
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)