Merck
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Synonym(e):
PCR, Plates, Sealing films
Größe auswählen
50 EA
180,00 €
180,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
180,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.15
180,00 €
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
Verpackung
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030127978
Methode(n)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
  • Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
  • Ideal for short-term storage of samples
  • Reusable and autoclavable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)