Merck
EP0030089731
Eppendorf® Combitips Advanced®
25 mL-adapter, 7 pieces, red
Größe auswählen
7 EA
89,80 €
89,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
7 EA
89,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
89,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
red
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
25 mL-adapter, 7 pieces
Verpackung
pack of 7 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030089731
Maximales Volumen
25 mL
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Die Eppendorf® Combitips® wurden von Grund auf neu konzipiert und optimiert, um den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors noch mehr als je zuvor gerecht zu werden. Das Ergebnis sind die Combitips Advanced. Die Combitips Advanced haben die Combitips Plus ersetzt. Original Eppendorf® Combitips Advanced® können durch einen „Ring“ aus tropfenförmigen Entlastungselementen am Rand der Spitzenoberseite identifiziert werden. Combitips Advanced mit einem integrierten Kolben funktionieren nach dem Prinzip der positiven Verdrängung. Dies ermöglicht es den Combitips, unabhängig von der Dichte und Viskosität der Flüssigkeit eine hochpräzise Abgabe zu erzielen. Dank des hermetisch abgedichteten Kolbens, der eine Kontamination durch Aerosole verhindert, ist auch die Arbeit mit radioaktiven oder toxischen Materialien sicher.
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Platten oder großen Serien anderer Gefäße mit den Combitips Advanced Dispenserspitzen. Damit lassen sich sowohl viskose als auch flüchtige Flüssigkeiten genau und präzise pipettieren. Diese Direktverdränger-Pipettenspitzen sind Ihr Verbrauchsmaterial der Wahl für alle Repeater-Multidispenserpipetten von Eppendorf und bieten eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber dem Vorgängerprodukt Combitips plus. Die Combitips Advanced sind in neun Volumengrößen erhältlich (0,1 ml – 50 ml) und bieten je nach verwendetem Repeater-Modell eine maximale Bandbreite an Dispensiervolumina in Schritten von bis zu 100 Nanolitern.
Anwendung
Eppendorf® Combitips® Advanced ist eine Einweg-Pipettenspitze, die zur Verwendung mit dem Eppendorf-Verteiler für die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten entwickelt wurde.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Combitips® Advanced Tips sind die idealen Multipipette® Mehrfachverteiler-Pipetten von Eppendorf®.
  • Die verschiedenen Volumengrößen (0,1 ml–50 ml) bieten einen maximalen Bereich von Abgabevolumen mit Zwischenschritten von knapp 100 Nanolitern, abhängig von den verwendeten Combitips Advanced.
  • Die Spitzen sind für eine schnelle Identifizierung der gewünschten Combitips Advanced farbcodiert.
  • Die einzigartige Trichterform verhindert Schäden an Handschuhen und gewährleistet eine komfortable Handhabung.
  • Combitips Advanced werden in verschiedenen Reinheitsgraden angeboten, um eine Reihe von Anwendungen zu unterstützen.
  • Die länglichen Combitips Advanced mit Volumen von 2,5 ml, 5,0 ml und 10 ml gewährleisten, dass die Spitze den Boden des Laborgefäßes erreicht, um einem Probenverlust vorzubeugen.
  • Eppendorf® Combitips Advanced®bestehen aus reinem Polypropylen, das frei von Gleitmitteln, Bioziden und Weichmachern ist
  • Die optimierte Skaleneinteilung auf den Combitips Advanced ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitsvolumens
Rechtliche Hinweise
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)