EP0030048130
Eppendorf® Varitips P
pkg of 100 pieces
Größe auswählen
132,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
pkg of 100 pieces
132,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030048130
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Use Varitips P for aspirating 1 mL to 10 mL from beakers using the positive displacement principle
- Use Varitips S in combination with the Eppendorf Maxitip to aspirate between 2.5 mL and 10 mL of liquid from tall, narrow-necked vessels using the air cushion principle
- Valve for Varitips ensures drip-free dosing of liquids with high vapor pressure
- The graduation on Varitips ensures accurate dosing of non-aqueous liquids
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)