Merck
EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
Größe auswählen
100 EA
35,10 €
35,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
35,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
35,10 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
DNase free
individually wrapped
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030010027
Länge
(40 mm)
Maximales Volumen
20 μL
Volumen
(0.2-20 μL)
Farbe
medium gray Tray
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)