EMU219071
MISSION® esiRNA
targeting mouse NRP2
Größe auswählen
188,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
188,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGAATCTCCAGGGTTTCCAGAGAAGTATCCACACAATCTGGACTGTACCTTCACCATCCTGGCCAAACCCAGGATGGAGATCATCCTACAGTTCCTGACCTTTGACCTGGAGCATGACCCTCTACAAGTGGGGGAAGGAGACTGTAAATATGACTGGCTGGACATCTGGGATGGCATTCCACATGTTGGACCTCTGATTGGCAAGTACTGTGGGACGAAAACACCCTCCAAACTC
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... NRP2(18187)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)