EMU089971
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arid1b
Größe auswählen
194,00 €
Größe auswählen
About This Item
194,00 €
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGAAGGTCATGCCCACAGTCCCCACATCCCAGGTCACCGGGCCCCCCCCACAGCCTCCACCAATCAGAAGGGAGATTACCTTTCCTCCTGGCTCCGTAGAAGCATCACAGCCAATCCTGAAACAAAGGCGAAAGATTACCTCAAAAGATATTGTTACTCCCGAGGCGTGGCGTGTGATGATGTCCCTTAAATCGGGTCTGTTGGCTGAGAGCACGTGGGCTCTGGACACCATCAATATTCTCCTCTATGATGACAGCACCGTCGCCACCTTCAATCTTTCCCAGGTGTGCCAAGCCCTGAGAACAGAGAGGAGATGTGACACCGTGGTTGGTTTCCACAGCATCAGTCACACAGAGCCCTCATTGCACGTCCTTACAGCCCGACTGTCTGGATTCCTGGAACTATTAGTAGAGTACTTTCGAAAATGCCTAATTGACATTTTCGGAATTCTTATGGAATATGAAGTGGGTGACCCCAGCCAAAAGGCTCTTGATCACCGTTCAGGGAAGAAAGATGACAGCCAGTCCCTGGAAGATGATTCTGGGAAGGAAGACG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Arid1b(239985)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)