Merck
EMU065721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cttn
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAAGAACACCAGACGCTCAAGGAGAAGGAGCTGGAAACGGGACCCAAGGCTTCCCACGGCTATGGCGGGAAGTTCGGTGTGGAGCAGGATAGGATGGACAGATCAGCCGTGGGCCATGAGTACCAGTCGAAGCTTTCCAAGCACTGCTCACAAGTGGACTCGGTCCGGGGCTTCGGAGGCAAGTTCGGTGTCCAGATGGACAGGGTGGATCAGTCTGCTGTAGGCTTTGAATACCAGGGGAAGACTGAGAAGCATGCCTCCCAGAAAGACTACTCTAGTGGCTTCGGTGGCAAATACGGTGTGCAAGCTGACCGTGTAGACAAGAGTGCCGTGGGCTTTGACTACCAGGGCAAGACGGAGAAGCATGAGTCTCAGAAAGATTACTCCAAAGGTTTTGGTGGCAAATATGGGATT
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qing-Feng Ni et al.
International journal of oncology, 47(3), 1034-1042 (2015-07-08)
Cortactin is upregulated in various cancers including breast cancer, head and neck squamous cell carcinoma and gastric cancer. However, the role of cortactin in the pathogenesis of colon cancer remains unclear. mRNA expression of cortactin in colon cancer samples and