Merck
EMU046251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nfe2l1
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGTGGCCTCCAAGATGTGACAGGCCCAGACAACGGGGTGAGAGAAAGCGAAACGGAGCAGGGATTCGGTGAAGATTTGGAGGACCTGGGGGCTGTAGCCCCTCCTGTCAGTGGAGACTTAACCAAAGAGGATATAGATCTGATTGACATCCTTTGGCGACAGGATATTGATCTGGGGGCTGGGCGTGAGGTTTTTGACTACAGTCATCGCCAGAAGGAGCAGGATGTGGATAAGGAACTGCAAGATGGACGAGAACGAGAGGACACCTGGTCAGGCGAGGGTGCGGAAGCTCTGGCCCGAGACCTGCTAGTAGATGGAGAGACTGGGGAGAGCTTCCCTGCACAGTTCCCAGCTGACGTTTCCAGCATCCCAGAAGCAGTGCCTAGTGAGAGTGAGTCCCCCG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luqing Zhao et al.
Oncotarget, 6(18), 15995-16018 (2015-07-24)
microRNAs (miRNAs) are involved in the various processes of DNA damage repair and play crucial roles in regulating response of tumors to radiation therapy. Here, we used nasopharyngeal carcinoma (NPC) radio-resistant cell lines as models and found that the expression