EMNC001521
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cspp1
Größe auswählen
196,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
196,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGACACAGCACCTGCCTAAGACTGGCTTCAGGAAAAGTGGAAAAGTACACCGTGTTAGCAAGCCGCCTTTATAGTGAGAGGAAGTAGTGGGGGGAGAGGTTGAGGGCCTGGGAATGAGCACCTACGGTATTTCCTTTGGCATTCTCTCTGTCTCGCTCCCCCTCCTGTACTATGGCTTGAGCACAAATCATTGAGTGAGGTAAGCACTTTACCACTGAGCTACATCCCTAGGCCTATACCATTATTTTCAAGAATAAGTTTTTTAGTAAAGTTTGGCAGGGCTTTCAGTGTAACCCTCTCTCATTATAAAATATATAAATTCGTTTGAAAGAATGAAGGAGAAATAACATAATTGAATGGTGTTATAATGAATTTGAAACATCTGGGAATTGTGGCTTGCAGAGATGAC
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... CSPP1(211660)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)