Merck
EHU098081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CENPA
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACAATCAACACCGTTCCAAAGGCCTGAAAATAATTTTCAGATAAAGAGACTCCAAGGTTGACTTTAGTTTGTGAGTTACTCATGTGACTATTTGAGGATTTTGAAAACATCAGATTTGCTGTGGTATGGGAGAAAAGGCTATGTACTTATTATTTTAGCTCTTTCTGTAATATTTACATTTTTTACCATATGTACATTTGTACTTTTATTTTACACATAAGGGAAAAAATAAGACCACTTTGAGCAGTTGCCTGGAAGGCTGGGCATTTCCATCATATAGACCTCTGCCCTTCAGAGTAGCCTCACCATTAGTGGCAGCATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mamoru Takada et al.
Cancer research, 77(18), 4881-4893 (2017-08-02)
The centromere regulates proper chromosome segregation, and its dysfunction is implicated in chromosomal instability (CIN). However, relatively little is known about how centromere dysfunction occurs in cancer. Here, we define the consequences of phosphorylation by cyclin E1/CDK2 on a conserved
S Zachary Swartz et al.
Developmental cell, 51(1), 35-48 (2019-08-20)
Centromeres provide a robust model for epigenetic inheritance as they are specified by sequence-independent mechanisms involving the histone H3-variant centromere protein A (CENP-A). Prevailing models indicate that the high intrinsic stability of CENP-A nucleosomes maintains centromere identity indefinitely. Here, we
Grégory Eot-Houllier et al.
Nature communications, 9(1), 1888-1888 (2018-05-16)
Sustained spindle tension applied to sister centromeres during mitosis eventually leads to uncoordinated loss of sister chromatid cohesion, a phenomenon known as "cohesion fatigue." We report that Aurora A-dependent phosphorylation of serine 7 of the centromere histone variant CENP-A (p-CENP-AS7)