EHU075141
MISSION® esiRNA
targeting human GMNN
Größe auswählen
194,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
194,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCGCCTGAAAAAGGAGAATAAAGAACTGGCAGAAGTAGCAGAACATGTACAGTATATGGCAGAGCTAATAGAGAGACTGAATGGTGAACCTCTGGATAATTTTGAATCACTGGATAATCAGGAATTTGATTCTGAAGAAGAAACTGTTGAGGATTCTCTAGTGGAAGACTCAGAAATTGGCACGTGTGCTGAAGGAACTGTATCTTCCTCTACGGATGCAAAGCCATGTATATGAAATGCATTAATATTTGACTGTTGAGAATTTTACTGCCGAAGTTTACCTCCACTAGTTCTTTGTAGCAGAGTACATAACTACATAATGCCAACTCTGGAATCAAATTTCCTTGTTTGAATCCTGGGACCCTATTGCATTAAAGTACAAATACTATGTATTTTTAATCTATGATGGTTTATGTGAATAGGATTTTCTCAGTTGTCAGCCATGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GMNN(51053) , GMNN(51053)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)