Merck
EHU017831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SOS1
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCCACAGTTGAGTGGCATATAAGCAGACCTGGGCACATAGAGACTTTTGACCTGCTCACCTTACACCCAATAGAAATTGCTCGACAACTCACTTTACTTGAATCAGATCTATACCGAGCTGTACAGCCATCAGAATTAGTTGGAAGTGTGTGGACAAAAGAAGACAAAGAAATTAACTCTCCTAATCTTCTGAAAATGATTCGACATACCACCAACCTCACTCTGTGGTTTGAGAAATGTATTGTAGAAACTGAAAATTTAGAAGAAAGAGTAGCTGTGGTGAGTCGAATTATTGAGATTCTACAAGTCTTTCAAGAGTTGAACAACTTTAATGGTGTCCTTGAGGTTGTCAGTGCTATGAATTCATCACCTGTTTACAGACTAGACCACACATTTGAGCAAATACCAAGTCGCCAGAAGAAAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manish Mishra et al.
Antioxidants & redox signaling, 30(13), 1621-1634 (2018-08-15)
Diabetes increases oxidative stress in the retina and dysfunctions their mitochondria, accelerating capillary cell apoptosis. A 66 kDa adaptor protein, p66Shc, is considered as a sensor of oxidative stress-induced apoptosis. In the pathogenesis of diabetic retinopathy, a progressive disease, reactive oxygen
Li Ren Kong et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(7), 1750-1760 (2015-05-06)
Genomic analyses of squamous cell carcinoma (SCC) have yet to yield significant strategies against pathway activation to improve treatment. Platinum-based chemotherapy remains the mainstay of treatment for SCC of different histotypes either as a single-agent or alongside other chemotherapeutic drugs