Merck
EHU017231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC22A5
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGCTGCCACTGTTTGCTTACTTCATCCGAGACTGGCGGATGCTGCTGGTGGCGCTGACGATGCCGGGGGTGCTATGCGTGGCACTCTGGTGGTTCATCCCTGAGTCCCCCCGATGGCTCATCTCTCAGGGACGATTTGAAGAGGCAGAGGTGATCATCCGCAAGGCTGCCAAAGCCAATGGGATTGTTGTGCCTTCCACTATCTTTGACCCGAGTGAGTTACAAGACCTAAGTTCCAAGAAGCAGCAGTCCCACAACATTCTGGATCTGCTTCGAACCTGGAATATCCGGATGGTCACCATCATGTCCATAATGCTGTGGATGACCATATCAGTGGGCTATTTTGGGCTTTCGCTTGATACTCCTAACTTGCATGGGGACATCTTTGTGAACTGCTTCCTTTCAGCGATGGTTGAAGTCCCAGCAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kei Higuchi et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 30(2), 182-187 (2015-04-11)
Memantine is clinically used for the treatment of patients with Alzheimer's disease and is highly distributed to the brain. The aim of this study is to characterize memantine transport at the blood-brain barrier (BBB) using hCMEC/D3 cells, a human BBB
Mitsuko Akaihata et al.
Molecular and cellular biochemistry, 459(1-2), 49-59 (2019-05-18)
Glucocorticoid (GC) resistance is associated with poor response to the following chemotherapy in lymphoid malignancies, such as lymphoma and leukemia. However, it remains unclear whether GCs interfere with the cytotoxic effects of anti-cancer drugs on GC-resistant cells. In this study
Jiaojiao Cong et al.
Journal of ethnopharmacology, 252, 112581-112581 (2020-01-23)
The herbs of Aconitum are the essential Traditional Chinese medicine and have played an indispensable role in many Asian countries for thousands of years to treat critical illnesses, and chronic, stubborn diseases. However, Aconitum may induce severe neurotoxicity and even