Merck
EHU016931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OSMR
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAGTGAAGTCTTGGCTGAACGTTTACCATTGACTCCTGTATCACTTAAAGTTTCCACCAATTCTACGCGTCAGAGTTTGCACTTACAATGGACTGTCCACAACCTTCCTTATCATCAGGAATTGAAAATGGTATTTCAGATCCAGATCAGTAGGATTGAAACATCCAATGTCATCTGGGTGGGGAATTACAGCACCACTGTGAAGTGGAACCAGGTTCTGCATTGGAGCTGGGAATCTGAGCTCCCTTTGGAATGTGCCACACACTTTGTAAGAATAAAGAGTTTGGTGGACGATGCCAAGTTCCCTGAGCCAAATTTCTGGAGCAACTGGAGTTCCTGGGAGGAAGTCAGTGTACAAGATTCTACTGGACAGGATATATTGTTCGTTTTCCCTAAAGATAAGCTGGTGGAAGAAGGCACCAATGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ahmad Sharanek et al.
Nature communications, 11(1), 4116-4116 (2020-08-19)
Glioblastoma contains a rare population of self-renewing brain tumor stem cells (BTSCs) which are endowed with properties to proliferate, spur the growth of new tumors, and at the same time, evade ionizing radiation (IR) and chemotherapy. However, the drivers of