Merck
EHU015871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VEZF1
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGCTATGCCAGTGACCCAGTCTGTCAAGAAACCCAGTAAGCCTGTCAAGAAGAACCATGCTTGTGAGATGTGTGGGAAGGCCTTCCGAGATGTGTACCATCTCAATCGACACAAGCTCTCCCATTCAGATGAGAAACCCTTTGAGTGTCCTATTTGTAATCAGCGCTTCAAGAGGAAGGACCGGATGACTTACCATGTGAGGTCTCATGAAGGAGGCATCACCAAACCCTATACTTGCAGTGTTTGTGGGAAAGGCTTCTCAAGGCCTGACCACTTAAGCTGTCATGTAAAACATGTCCATTCAACAGAAAGACCCTTCAAATGCCAAACGTGCACTGCTGCCTTTGCCACCAAAGACAGACTGCGGACACACATGGTGCGCCATGAAGGCAAGGTATCATGTAACATCTGTGGGAAGCTCCTGAGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carlos Rivera et al.
Nucleic acids research, 43(19), 9097-9106 (2015-09-26)
Histone post-translational modifications are key contributors to chromatin structure and function, and participate in the maintenance of genome stability. Understanding the establishment and maintenance of these marks, along with their misregulation in pathologies is thus a major focus in the