Wichtige Dokumente
EHU015231
MISSION® esiRNA
targeting human MB21D1
Größe auswählen
194,00 €
Größe auswählen
About This Item
194,00 €
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGAAGAAACATGGCGGCTATCCTTCTCTCACATCGAAAAGGAAATTTTGAACAATCATGGAAAATCTAAAACGTGCTGTGAAAACAAAGAAGAGAAATGTTGCAGGAAAGATTGTTTAAAACTAATGAAATACCTTTTAGAACAGCTGAAAGAAAGGTTTAAAGACAAAAAACATCTGGATAAATTCTCTTCTTATCATGTGAAAACTGCCTTCTTTCACGTATGTACCCAGAACCCTCAAGACAGTCAGTGGGACCGCAAAGACCTGGGCCTCTGCTTTGATAACTGCGTGACATACTTTCTTCAGTGCCTCAGGACAGAAAAACTTGAGAATTATTTTATTCCTGAATTCAATCTATTCTCTAGCAACTTAATTGACAAAAGAAGTAAGGAATTTCTGACAAAGCAAATTGAATATGAAAGAAACAATGAGTTTCCAGTTTTTGATGAATTTTGAGATTGTATTTTTAGAAAGATCTAAGAACTAGAGTCACCCTAAATCCTGGAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MB21D1(115004) , C6orf150(115004)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?