Merck
EHU014711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human A4GALT
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CATCATCGGCTTCAAGTTCACGTTTTTCGTCTCCATCATGATCTACTGGCACGTTGTGGGAGAGCCCAAGGAGAAAGGGCAGCTCTATAACCTGCCAGCAGAGATCCCCTGCCCCACCTTGACACCCCCCACCCCACCCTCCCACGGCCCCACTCCAGGCAACATCTTCTTCCTGGAGACTTCAGACCGGACCAACCCCAACTTCCTGTTCATGTGCTCGGTGGAGTCGGCCGCCAGAACTCACCCCGAATCCCACGTGCTGGTCCTGATGAAAGGGCTTCCGGGTGGCAACGCCTCTCTGCCCCGGCACCTGGGCATCTCACTTCTGAGCTGCTTCCCGAATGTCCAGATGCTCCCGCTGGACCTGCGGGAGCTGTTCCGGGACACACCCCTGGCCGACTGGTACGCGGCCGTGCAGGGGCGCTGGGAGCCCTACCTGCTGCCCGTGCTCTCCGACGCCTCCAGGATCGCACTCATGTGGAAGTTCGGCGGCATCTACCTGGACACGGAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karl Johansson et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 212-212 (2020-06-12)
Shiga toxin is the main virulence factor of non-invasive enterohemorrhagic Escherichia coli strains capable of causing hemolytic uremic syndrome. Our group has previously shown that the toxin can reach the kidney within microvesicles where it is taken up by renal
Shigeki Sugawara et al.
Glycoconjugate journal, 34(1), 127-138 (2016-11-01)
Silurus asotus egg lectin (SAL), an α-galactoside-binding protein isolated from the eggs of catfish, is a member of the rhamnose-binding lectin family that binds to Gb3 glycan (Galα1-4Galβ1-4Glc). We have previously demonstrated that SAL reduces the proliferation of Gb3-expressing Burkitt's
Jonas Bergan et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(21), 4285-4300 (2014-04-18)
Shiga toxin-producing Escherichia coli bacteria cause hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome in humans. Currently, only supportive treatment is available for diagnosed patients. We show here that 24-h pretreatment with an ether lipid precursor, the alkylglycerol sn-1-O-hexadecylglycerol (HG), protects HEp-2