Merck
EHU013531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human POLG
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGAAGAAGTGGGAGGTGGTTGCTGAACGGGCATGGAAGGGGGGCACAGAGTCAGAAATGTTCAATAAGCTTGAGAGCATTGCTACGTCTGACATACCACGTACCCCGGTGCTGGGCTGCTGCATCAGCCGAGCCCTGGAGCCCTCGGCTGTCCAGGAAGAGTTTATGACCAGCCGTGTGAATTGGGTGGTACAGAGCTCTGCTGTTGACTACTTACACCTCATGCTTGTGGCCATGAAGTGGCTGTTTGAAGAGTTTGCCATAGATGGGCGCTTCTGCATCAGCATCCATGACGAGGTTCGCTACCTGGTGCGGGAGGAGGACCGCTACCGCGCTGCCCTGGCCTTGCAGATCACCAACCTCTTGACCAGGTGCATGTTTGCCTACAAGCTGGGTCTGAATGACTTGCCCCAGTCAGTCGCCTTTTTCAGTGCAGTCGATATTGACCGGTGCCTCAGGAAGGAAGTGACCATGGATTGTAAAACCCCTTCCAACCCAACTGGGATGGAAAGGAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ruiqing Chen et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 33(4), 146-154 (2018-05-16)
There is a high incidence of nasopharyngeal carcinoma (NPC), malignant head and neck tumors, in southern China. Radioresistance is the main cause affecting the efficacy of NPC treatments. The POLG gene particularly plays an important role in radiation-induced damage repair.