Merck
EHU012341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CXCL5
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCTCCAAGGTGGAAGTGGTAGCCTCCCTGAAGAACGGGAAGGAAATTTGTCTTGATCCAGAAGCCCCTTTTCTAAAGAAAGTCATCCAGAAAATTTTGGACGGTGGAAACAAGGAAAACTGATTAAGAGAAATGAGCACGCATGGAAAAGTTTCCCAGTCTTCAGCAGAGAAGTTTTCTGGAGGTCTCTGAACCCAGGGAAGACAAGAAGGAAAGATTTTGTTGTTGTTTGTTTATTTGTTTTTCCAGTAGTTAGCTTTCTTCCTGGATTCCTCACTTTGAAGAGTGTGAGGAAAACCTATGTTTGCCGCTTAAGCTTTCAGCTCAGCTAATGAAGTGTTTAGCATAGTACCTCTGCTATTTGCTGTTATTTTATCTGCTATGCTATTGAAGTTTTGGCAATTGACTATAGTGTGAGCCAGGAATCACTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hongsheng Dang et al.
Oncology research, 25(2), 177-186 (2017-03-10)
CXCL5, a CXC-type chemokine, is an important attractant for granulocytic immune cells by binding to its receptor CXCR2. Recently, CXCL5/CXCR2 has been found to play an oncogenic role in many human cancers. However, the exact role of CXCL5 in osteosarcoma
Zhijie Dai et al.
Oncology reports, 36(6), 3303-3310 (2016-10-18)
CXCL5 and its receptor CXCR2 have been found to be involved in tumorigenesis and cancer progression. Recent studies have shown that CXCR2 is upregulated in glioma tissues, and associated with poor prognosis and recurrence. However, the role of CXCL5/CXCR2 signaling in
Toshiyuki Mitsuyama et al.
Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.], 15(3), 271-280 (2015-03-31)
Characteristics of type 2 autoimmune pancreatitis (AIP) is granulocyte epithelial lesions, called idiopathic duct-centric pancreatitis (IDCP). To clarify pathogenesis of IDCP, we investigated mechanism of neutrophil infiltration in type 1 AIP, called lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis (LPSP) and IDCP. This study