Merck
EHU011841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HSPA9
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCTTGATGTCACTCCCCTGTCTCTGGGTATTGAAACTCTAGGAGGTGTCTTTACCAAACTTATTAATAGGAATACCACTATTCCAACCAAGAAGAGCCAGGTATTCTCTACTGCCGCTGATGGTCAAACGCAAGTGGAAATTAAAGTGTGTCAGGGTGAAAGAGAGATGGCTGGAGACAACAAACTCCTTGGACAGTTTACTTTGATTGGAATTCCACCAGCCCCTCGTGGAGTTCCTCAGATTGAAGTTACATTTGACATTGATGCCAATGGGATAGTACATGTTTCTGCTAAAGATAAAGGCACAGGACGTGAGCAGCAGATTGTAATCCAGTCTTCTGGTGGATTAAGCAAAGATGATATTGAAAATATGGTTAAAAATGCAGAGAAATATGCTGAAGAAGACCGGCGAAAGAAGGAACGAGTTGAAGCAGTTAATATGGCTGAAGGAATCATTCACGACACAGAAACCAAGATGGAAGAATTCAAGGACCAATTACCTGCTGATGAGTGCAACA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jia-You Fang et al.
Proteomics, 14(21-22), 2588-2599 (2014-09-12)
Lead compounds exhibit a high degree of cytotoxicity and carcinogenicity. We evaluated the impact of lead acetate on the liver by skin exposure as well as the changes in protein profiles reflecting pathogenic processes. Functional proteomic tools showed that the