Merck
EHU009531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLA2G4A
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATGGCCTTGGTGAGTGATTCAGCTTTATTCAATACCAGAGAAGGACGTGCTGGGAAGGTACACAACTTCATGCTGGGCTTGAATCTCAATACATCTTATCCACTGTCTCCTTTGAGTGACTTTGCCACACAGGACTCCTTTGATGATGATGAACTGGATGCAGCTGTAGCAGATCCTGATGAATTTGAGCGAATATATGAGCCTCTGGATGTCAAAAGTAAAAAGATTCATGTAGTGGACAGTGGGCTCACATTTAACCTGCCGTATCCCTTGATACTGAGACCTCAGAGAGGGGTTGATCTCATAATCTCCTTTGACTTTTCTGCAAGGCCAAGTGACTCTAGTCCTCCGTTCAAGGAACTTCTACTTGCAGAAAAGTGGGCTAAAATGAACAAGCTCCCCTTTCCAAAGATTGATCCTTATGTGTTTGATCGGGAAGGGCTGAAGGAGTGCTATGTCTTTAAACCCAAGAATCCTGATATGGAGAAAGATTGCCCAACCATCATCCACTTTGTTCTGGCCAACATCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chinmoy Sarkar et al.
Autophagy, 16(3), 466-485 (2019-06-27)
Lysosomal membrane permeabilization (LMP) is observed under many pathological conditions, leading to cellular dysfunction and death. However, the mechanisms by which lysosomal membranes become leaky in vivo are not clear. Our data demonstrate that LMP occurs in neurons following controlled
Nikos Koundouros et al.
Cell, 181(7), 1596-1611 (2020-06-20)
Oncogenic transformation is associated with profound changes in cellular metabolism, but whether tracking these can improve disease stratification or influence therapy decision-making is largely unknown. Using the iKnife to sample the aerosol of cauterized specimens, we demonstrate a new mode
Dennis Y Chuang et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 199-199 (2015-11-02)
Oxidative stress and inflammation are important factors contributing to the pathophysiology of numerous neurological disorders, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, acute stroke, and infections of the brain. There is well-established evidence that proinflammatory cytokines and glutamate, as well as reactive