Wichtige Dokumente
EHU005541
MISSION® esiRNA
targeting human SLC35A3
Größe auswählen
194,00 €
Größe auswählen
About This Item
194,00 €
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGCAGCTACTTATCAGGTCACGTATCAGTTAAAAATTCTTACAACAGCATTATTTTCTGTGTCTATGCTTAGTAAAAAATTGGGTGTATACCAGTGGCTGTCCCTAGTAATTTTGATGACAGGAGTTGCTTTTGTACAGTGGCCCTCAGATTCTCAGCTTGATTCTAAGGAACTTTCAGCTGGTTCTCAATTTGTAGGACTCATGGCAGTTCTCACAGCATGTTTTTCAAGTGGCTTTGCTGGGGTTTACTTTGAGAAAATCTTAAAAGAAACAAAACAATCAGTGTGGATAAGAAATATTCAGCTTGGTTTCTTTGGAAGTATATTTGGATTAATGGGTGTATACATTTATGATGGAGAACTGGTATCAAAGAATGGATTTTTTCAGGGATATAACCGACTGACCTGGATAGTAGTTGTTCTTCAGGCACTTGGAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SLC35A3(23443) , SLC35A3(23443)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)