Merck
EHU004641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FRS2
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGTGGATGATGATGGGAATGAGTTAGGTTCTGGCATAATGGAACTTACAGACACAGAACTGATTTTATACACCCGCAAACGTGACTCAGTAAAATGGCACTACCTCTGCCTGCGACGCTATGGCTATGACTCGAATCTCTTTTCTTTTGAAAGTGGTCGAAGGTGTCAAACTGGACAAGGAATCTTTGCCTTTAAGTGTGCCCGTGCAGAAGAATTATTTAACATGTTGCAAGAGATTATGCAAAATAATAGTATAAATGTGGTGGAAGAGCCAGTTGTAGAAAGAAATAATCATCAGACAGAATTGGAAGTCCCTAGAACACCTCGAACACCTACAACTCCAGGATTTGCTGCTCAGAACTTACCTAATGGATATCCCCGATATCCCTCATTTGGAGATGCTTCATCCCATCCGTCAAGCAGACATCCTTCTGTGGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anatoly Kiyatkin et al.
Science signaling, 13(645) (2020-08-21)
In responses to activation of receptor tyrosine kinases (RTKs), crucial cell fate decisions depend on the duration and dynamics of ERK signaling. In PC12 cells, epidermal growth factor (EGF) induces transient ERK activation that leads to cell proliferation, whereas nerve
Liyong Zhang et al.
Oncotarget, 8(8), 12800-12811 (2017-01-13)
In prostate cancer, androgen/androgen receptor (AR) and their downstream targets play key roles in all stages of disease progression. The protein kinase D (PKD) family, particularly PKD1, has been implicated in prostate cancer biology. Here, we examined the cross-regulation of