Merck
EHU004281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IDH2
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGCCCATCATCTGCAAAAACATCCCACGCCTAGTCCCTGGCTGGACCAAGCCCATCACCATTGGCAGGCACGCCCATGGCGACCAGTACAAGGCCACAGACTTTGTGGCAGACCGGGCCGGCACTTTCAAAATGGTCTTCACCCCAAAAGATGGCAGTGGTGTCAAGGAGTGGGAAGTGTACAACTTCCCCGCAGGCGGCGTGGGCATGGGCATGTACAACACCGACGAGTCCATCTCAGGTTTTGCGCACAGCTGCTTCCAGTATGCCATCCAGAAGAAATGGCCGCTGTACATGAGCACCAAGAACACCATACTGAAAGCCTACGATGGGCGTTTCAAGGACATCTTCCAGGAGATCTTTGACAAGCACTATAAGACCGACTTCGACAAGAATAAGATCTGGTATGAGCACCGGCTCATTGATGACATGGTGGCTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bonnie H Y Yeung et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 63(1), 36-45 (2020-03-10)
Global DNA hydroxymethylation mediated by the TET (ten-eleven translocation) enzyme was induced in allergen-induced airway hyperresponsiveness in mouse lung tissues and specifically in isolated airway smooth muscle (ASM) cells. TET is an α-ketoglutarate (α-KG)-dependent enzyme, and the production of α-KG
Su-Jeong Choi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(3), 1805-1811 (2018-08-04)
Isocitrate dehydrogenase 2 (IDH2) is an essential enzyme in the mitochondrial antioxidant system, which produces nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and thereby defends against oxidative stress. We have shown that IDH2 downregulation results in mitochondrial dysfunction and reactive oxygen species (ROS)
Fen Gong et al.
Biochemical and biophysical research communications, 514(3), 593-600 (2019-05-09)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become an epidemic across the world. A large and growing unmet therapeutic requirement has inspired plenty exploration in the field. Isocitrate dehydrogenase 2 (IDH2), localized in mitochondria, decreases NADP+ to NADPH during the decarboxylation