Wichtige Dokumente
EHU002441
MISSION® esiRNA
targeting human DGCR8
Größe auswählen
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Größe auswählen
About This Item
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATAAAGCTGCCCGAGCTACACTGGAAATCCTCATCCCTGACTTTGTTAAACAGACCTCTGAAGAGAAGCCCAAAGACAGTGAAGAACTCGAGTATTTTAACCACATCAGCATCGAGGACTCGCGGGTCTACGAGCTGACCAGCAAGGCTGGGCTGTTGTCTCCATATCAGATCCTCCACGAGTGCCTTAAAAGAAACCATGGGATGGGTGACACGTCTATCAAGTTTGAAGTGGTTCCTGGGAAAAACCAGAAGAGTGAATACGTCATGGCGTGTGGCAAGCACACAGTGCGCGGGTGGTGTAAGAACAAGAGAGTTGGAAAGCAGTTAGCCTCACAGAAGATCCTTCAGCTGCTGCACCCACATGTCAAGAACTGGGGGTCTTTACTGCGCATGTATGGCCGTGAGAGCAGCAAGATGGTCAAGCAGGAGACATCGGACAAGAGTGTGATTGAGCTGCAGCAGTATGCCAAGAAGAACAAGCCCAACCTGCACATCCTCAGCAAGCTCCAAGAGGAGATGAAGAGGCTAGCTGAGGAAAGGGAGGAGACTCGAAAGAAGCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DGCR8(54487) , DGCR8(54487)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)