Wichtige Dokumente
EHU001431
MISSION® esiRNA
targeting human KDM4C, AL513412.1, RP11-146B14.1
Größe auswählen
194,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
194,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGAAGCAGCAGTGAAGCTGAGGAACACAGAAGCATCTTCAGAAGAAGAGTCATCTGCTAGCAGGATGCAGGTGGAGCAGAATTTATCAGATCATATCAAACTCTCAGGAAACAGCTGCTTAAGTACATCTGTAACAGAAGACATAAAAACTGAGGATGACAAAGCTTATGCATATAGAAGTGTACCTTCTATATCCAGTGAGGCTGATGATTCCATTCCATTGTCTAGTGGCTATGAGAAGCCCGAGAAATCAGACCCATCCGAGCTTTCATGGCCAAAGTCACCTGAGTCATGCTCATCAGTGGCAGAGAGTAATGGTGTGTTAACAGAGGGAGAAGAGAGTGATGTGGAGAGCCATGGGAATGGCCTTGAACCTGGGGAAATCCCAGCGGTCCCCAGTGGAGAGAGAAATAGCTTCAAAGTCCCCAGTATAGCAGAGGGAGAGAACAAAACCTCTAAGAGTTGGCGCCATCCACTTAGCAGGCCTCCAGCAAGATCTCCGATGACTCTTGTGAAGCAGCAGGCGCCAAGTGATGAAGAATTGCCTGAGGTTCTGTCCATTGAGGAGGAAGTGGAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KDM4C(23081) , JMJD2C(23081)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?