Merck
EHU001181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SOCS2
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTCGCACTGACTTCAAGGAAGGACGCGAACCCTTCTCTGACCCCAGCTCGGGCGGCCACCTGTCTTTGCCGCGGTGACCCTTCTCTCATGACCCTGCGGTGCCTTGAGCCCTCCGGGAATGGCGGGGAAGGGACGCGGAGCCAGTGGGGGACCGCGGGGTCGGCGGAGGAGCCATCCCCGCAGGCGGCGCGTCTGGCGAAGGCCCTGCGGGAGCTCGGTCAGACAGGATGGTACTGGGGAAGTATGACTGTTAATGAAGCCAAAGAGAAATTAAAAGAGGCACCAGAAGGAACTTTCTTGATTAGAGATAGCTCGCATTCAGACTACCTACTAACAATATCTGTTAAAACATCAGCTGGACCAACTAATCTTCGAATCGAATACCAAGACGGAAAATTCAGATTGGACTCTATCATATGTGTCAAATCCAAGCTTAAACAATTTGACAGTGTGGTTCATCTGATCGACTACTATGTTCAGATGTGCAAGGATAAGCGGACAGGTCCAGAAGCCCCCCGGAACGGCACTGTTCACCTTTATCTGACCAAACCGCTCTACACGTCAGCACCATCTCTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fang Wang et al.
Journal of biomedical science, 28(1), 4-4 (2021-01-06)
Circular RNAs (circRNAs) have caught increasing attentions and interests for their important involvement in cancer initiation and progression. This study aims to investigate the biological functions of circNOL10 and its potential molecular mechanisms in breast cancer (BC). qRT-PCR and western
Haichun Ouyang et al.
International immunopharmacology, 81, 106204-106204 (2020-02-23)
Accumulating evidence has revealed the roles of microRNAs (miRs) in sepsis, hence, the aim of the present study was to investigate whether miR-208a-5p affects sepsis whilst attempting to elucidate the mechanisms by which the suppressors of cytokine signaling 2 (SOCS2)-mediated
Jihao Xu et al.
Oncology reports, 44(3), 973-986 (2020-07-25)
N6‑methyladenosine (m6A) RNA modification maintained by N6‑methyltransferases and demethylases is involved in multiple biological functions. Methyltransferase like 3 (METTL3) is a major N6‑methyltransferase. However, the role of METTL3 and its installed m6A modification in colorectal tumorigenesis remains to be fully