Wichtige Dokumente
E9252
β-Estradiol 17-hemisuccinate
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-hemisuccinate, 3,17β-Hydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-hemisuccinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.00% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C22H28O5/c1-22-11-10-16-15-5-3-14(23)12-13(15)2-4-17(16)18(22)6-7-19(22)27-21(26)9-8-20(24)25/h3,5,12,16-19,23H,2,4,6-11H2,1H3,(H,24,25)/t16-,17-,18+,19+,22+/m1/s1
InChIKey
YJPIDPAGJSWWBE-FNIAAEIWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)