I4640
Humanes IgG4, Kappa, rekombinantes Protein
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Human IgG4 Protein
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der IgG-Antikörper-Subtyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr des Neugeborenen gegen Infektionen unerlässlich. Das rekombinante IgG4, κ-Protein wird durch Expression einer Phagen-Bibliothek in eine humane Zelllinie erzeugt und wird mittels Affinitätschromatographie aufgereinigt.
Anwendung
Aufgereinigtes IgG4, κ kann als Immunglobulin-Kalibrator, Referenzantigen, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunassays wie u. a. ELISA, Dot-Blot-Immunblots, Western-Immunblots, Immundiffusion, Immunelektrophorese, Hämagglutination und Zellbindungstests verwendet werden.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4.
Hinweis zur Analyse
Die Reinheit und Identität werden durch Immunelektrophorese, indirekte ELISA und SDS-PAGE bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of proteome research, 21(1), 274-288 (2021-12-09)
Methods of antibody detection are used to assess exposure or immunity to a pathogen. Here, we present Ig-MS, a novel serological readout that captures the immunoglobulin (Ig) repertoire at molecular resolution, including entire variable regions in Ig light and heavy