Merck
E6503
Sigma-Aldrich
Ethyl oxalyl chloride
~95%
Synonym(e):
Ethyl-chlorglyoxylat
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
~95%
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)