Wichtige Dokumente
E2262
Estriol 3-carboxymethyl ether
Synonym(e):
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChIKey
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)