Merck
D9886
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichlor-benzidin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10Cl2N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(N)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H10Cl2N2.2ClH/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8;;/h1-6H,15-16H2;2*1H
InChIKey
BXAONUZFBUNTQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Industrielles Karzinogen, das Leber-und Blasentumore bei Labortieren induziert .
Sonstige Hinweise
Ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Diarylid-Azopigmenten mit bekannter krebserregender Wirkung beim Tier. Umweltschadstoff.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E F Stula et al.
Journal of environmental pathology and toxicology, 1(4), 475-490 (1978-03-01)
Six female beagle dogs were given, by capsule, a daily oral dose of 100 mg of 3,3'-dichlorobenzidine (DCB), 3 times per week for 6 weeks, then 5 times per week continuously for periods up to 7.1 years. The DCB test