Wichtige Dokumente
D9508
1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol
Synonym(e):
1,3-Di-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1,3-Dilinolein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥95% (TLC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
InChIKey
LYPGMYIQHDZFFD-MAZCIEHSSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?