Wichtige Dokumente
D9131
Dansyl-DL-methionine cyclohexylammonium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CSCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S2.C6H13N/c1-19(2)15-8-4-7-13-12(15)6-5-9-16(13)25(22,23)18-14(17(20)21)10-11-24-3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-9,14,18H,10-11H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
InChIKey
JVYRCTROPFAGGR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..