Wichtige Dokumente
D8759
n-Decyl acetate
≥99% (GC)
Synonym(e):
Capryl acetate
About This Item
Assay
≥99% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?