Wichtige Dokumente
D8144
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
Synonym(e):
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Penicillium sp.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
400-800 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, 35% Lowry
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the digestion of exopolysaccharides from P. aeruginosa biofilms and dextran polymers
- as a component of trypticase soy broth (TSYPS) for Streptococcus mutans culture
- in microgel degradation
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)