D8013
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
A(5′)P5(5′)A, Diadenosine pentaphosphate ammonium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](COP(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)=O)=O)=O)=O)(O)=O)O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H14N5O8P3/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(21-7)3-20-25(16,17)23-26(18,19)22-24/h1-2,4-7H,3,24H2,(H,16,17)(H,18,19)(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
LWOSDYWLTWLFID-NKWVEPMBSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable