Merck
D6815
Sigma-Aldrich
Mit 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) verbessertes Flüssigsubstratsystem -tetrahydrochlorid
peroxidase substrate, liquid, suitable for membrane applications
Synonym(e):
DAB membrane substrate
Größe auswählen
1 SET
404,00 €
404,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
404,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
404,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Mit 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) verbessertes Flüssigsubstratsystem -tetrahydrochlorid, for Membrane Applications
Qualitätsniveau
Form
liquid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChIKey
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Das aus zwei Komponenten bestehende mit DAB (3,3′-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid) verbesserte Flüssigsubstratsystem ist ein präzipitierendes Substratsystem für Peroxidase. Das aus zwei Komponente bestehende DAB-Flüssigsubstratsystem erzeugt ein braunes Präzipat zur Verwendung in immunhistologischen und Immunblot-Färbungsverfahren.
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride has been used as a substrate for peroxidase coupled secondary antibody.
  • in paraffin heart sections of mice for immunohistochemical and immunofluorescent staining[1]
  • in immunotransfer of salivary protein of laboratory Lutzomyia ovallesi[2]
  • in immunoperoxidase staining of lung tissue[3]
Biochem./physiol. Wirkung
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) is a chromogenic substrate for peroxidase enzyme. It is converted to an insoluble precipitate after oxidation by peroxidase. This feature is exploited for visualization in histochemical (HC) and immunohistochemical (IHC) staining.[4]
Verpackung
Set consists of 4 x 100 ml Solution A and 15 ml Solution B.
Vorsicht
Bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C im Originalbehälter bis zu 18 Monate haltbar.
Menge
Each DAB Two-component Liquid Substrate System will provide 500 mL of the DAB substrate solution.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system 4 x 100
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preclinical efficacy studies of influenza A haemagglutinin precursor cleavage loop peptides as a potential vaccine
Miller DS, et al.
The Journal of General Virology, 92(5), 1152-1161 (2011)
Acute erythropoietin cardioprotection is mediated by endothelial response
Teng R, et al.
Basic Research in Cardiology, 106, 343-354 (2011)
Acute erythropoietin cardioprotection is mediated by endothelial response
Teng R, et al.
Basic Research in Cardiology, 106(3), 343-354 (2011)
Sandfly saliva of Lutzomyia ovallesi (Diptera: Psychodidae) as a possible marker for the transmission of Leishmania in Venezuela Andes region
Nieves E, et al.
Journal of Vector Borne Diseases, 49, 8-8 null
Sandfly saliva of Lutzomyia ovallesi (Diptera: Psychodidae) as a possible marker for the transmission of Leishmania in Venezuela Andes region
Nieves E, et al.
Journal of Vector Borne Diseases, 49(1), 8-8 (2012)
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.