Fortfahren mit
D4651
Digalactosyl diglyceride
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
296-281-4
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
whole wheat flour
Quality Segment
assay
≥93% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCCCOCCCOC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
InChI key
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8269A7562C6012
biological source
whole wheat flour
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥93% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥93% (TLC)
assay
≥93% (HPLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)