Fortfahren mit
CS0260
Glutathion-Assay-Kit
sufficient for 700 assays
Synonym(e):
GSH-Quantifizierungstest
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
904,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
904,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 700 assays
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GSR(2936)
General description
Das Kit enthält alle Reagenzien für einen einfachen und schnellen Assay zur Messung des Gesamtglutathionspiegels (GSSG + GSH) in Zell- und Gewebeextrakten sowie in roten Blutkörperchen oder Plasma. Die Probe wird zuerst mit der 5%-igen 5-Sulfosalicylsäure-Lösung deproteinisiert. Der Glutathiongehalt der Probe wird dann mit einem kinetischen Assay bestimmt, bei dem katalytische Mengen von Glutathion eine kontinuierliche Reduktion von 5,5′-Dithiobis-(2-Nitrobenzoe-)Säure (DTNB) zu TNB bewirken. Das gebildete oxidierte Glutathion wird durch Glutathionreduktase und NADPH recycelt. Das Produkt, TNB, wird kolorimetrisch bei 412 nm untersucht.
Application
Das Glutathion-Assay-Kit wird zur Messung der Gesamtglutathion-Konzentration im Glutathion-Assay eingesetzt. Es wird auch zur Bestimmung verschiedener Parameter des oxidativen Stresses bei Ratten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Reduziertes Glutathion (GSH), ein Tripeptid (g-Glutamyl-Cysteinylglycin), ist das wichtigste freie Thiol in den meisten lebenden Zellen und ist an vielen biologischen Prozessen beteiligt, zum Beispiel an der Entgiftung von Xenobiotika, der Entfernung von Hydroperoxiden und der Aufrechterhaltung der Oxidationsstufe von Protein-Sulfhydryle. Es ist das wichtigste Antioxidationsmittel in tierischen Geweben.
Glutathion (GSH) fungiert als Cofaktor für mehrere antioxidative Enzyme. Es ist an der Regeneration der Vitamine C und E beteiligt. Es moduliert die Zellproliferation und -apoptose. GSH ist entscheidend für die Funktion der Mitochondrien und den Erhalt der mitochondrialen DNA (mtDNA). Mutationen in diesem Gen sind mit der Alzheimer-, Parkinson- und Huntington-Krankheit assoziiert. Es wird auch mit zystischer Fibrose, Immunkrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.
Features and Benefits
  • Schnelle und einfache Methode
  • Das Kit enthält alle Reagenzien, die für eine kolorimetrische Bestimmung des Gesamtglutathions (oxidiertes + reduziertes GSSG + GSH) erforderlich sind.
  • Das Kit enthält ein Deproteinationsreagenz für biologische Proben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CS1020CS0170CAT100
description
sufficient for 700 assays
description
sufficient for 200 multiwell tests
description
1 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
description
sufficient for ≥100 tests enzymatic, determination of catalase activity in tissues and cells
Gene Information
human ... GSR(2936)
Gene Information
human ... GSTA4(2941)
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
Gene Information
human ... CAT(847)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 700 assays
usage
sufficient for 200 multiwell tests
usage
 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
usage
sufficient for ≥100 tests enzymatic
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutathion-Assay-Kit
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Assay Buffer 5x 30 mL
  • DTNB 8 mg
  • DMSO 7.5 mL
  • Glutathine Reductase 20 U
  • L-Glutathione Reduced 300 μg
  • NADPH 25 mg
  • 5-Sulfosalicylic Acid 2.5 g
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-8 von 8 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. What is the detection limit of glutathione assay kit?
    1 Antwort
    1. The assay range for this kit is 3.125 µM to 50.0 µM.
      Hilfreich?
  4. How can I calculate the portion of GSH and GSSG after I get the total Glutathione in the samples?
    1 Antwort
    1. This kit is not intended for use in determining GSH:GSSG ratio. It measures both total glutathione (oxidised + reduced GSSG + GSH) as it operates with a DTNB reagent. Please see page 3 of the technical bulletin which shows the operating principle of this kit:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/418/394/cs0260bul.pdf
      Product MAK440 is an alternative kit that measures both GSH and GSSG. See the link below to review this technical bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/146/686/mak440pis-ms.pdf
      Hilfreich?
  5. Can you measure whole blood glutathione using this kit?
    1 Antwort
    1. Yes, this kit provides all reagents for simple and quick assay to measure the level of total glutathione (GSSG + GSH) in cell and tissue extracts and in red blood cells or plasma.
      Refer to this link to know more: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/418/394/cs0260bul.pdf
      Hilfreich?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  7. Is Product CS0260, Glutathione Assay Kit, for determination of reduced glutathione, oxidized glutathione, or both?
    1 Antwort
    1. This kit is designed to measure total glutathione. The glutathione reductase included in the kit will reduce oxidized glutathione present in the sample.
      Hilfreich?
  8. How do I calculate DA412/min when using Product CS0260, Glutathione Assay Kit?
    1 Antwort
    1. The delta A412/min (sample) stands for the average increase in value per min of the OD over a 4 minute period. The delta A412/min (1 nmole) can be calculated by regression analysis of the points of the standard curve. The standard curve should be obtained by plotting a graph of delta A412/min versus nmole GSH.
      Hilfreich?