Wichtige Dokumente
CRISPR01
CRISPR Human EMX1 Positive Control
Größe auswählen
249,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
249,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 vials (50μL aliquot for each of the 2 kit components)
Konzentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Anwendung(en)
CRISPR
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Prinzip
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
which may not be suitable for transfection into particular cell types. For best results, we advise maxi-prepping
plasmids using endotoxin-free DNA purification kits prior to transfection.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protokolle
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Verwandter Inhalt
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ist der führende Anbieter von Technologien für die Geneditierung und Genstummschaltung wie CRISPR, Cas9, Single Guide-RNA (sgRNA) und Zinkfingernuklease (ZFN).