Fortfahren mit
CPS3100
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 100 mL substrate
Synonym(e):
CPS3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
180,00 €
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
180,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 100 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CPS3500CPS350CPS260
description
sufficient for 100 mL substrate
description
sufficient for 500 mL substrate
description
sufficient for 50 mL substrate
description
sufficient for 60 mL substrate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 50 mL substrate
usage
sufficient for 60 mL substrate
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)