CLS432132
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, orange
Synonym(e):
storage container
Größe auswählen
90,60 €
Listenpreis97,00 €Sparen Sie 7%Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
90,60 €
Listenpreis97,00 €Sparen Sie 7%Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432132
Höhe
12.1 cm
Oberteil Durchm.
24.1 cm
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)