CLS432096
Corning® Ice Pan, rectangular
maxi, capacity 9 L, orange
Synonym(e):
Corning storage container
Größe auswählen
171,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
171,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
maxi
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432096
L × B × H
40.6 cm × 31.8 cm × 11.4 cm
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)