CLS432078
Corning® CoolCell™ FTS30
removable cryogenic vial module
Synonym(e):
Corning Coolcell accessory
Größe auswählen
125,00 €
Größe auswählen
About This Item
125,00 €
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10
Hersteller/Markenname
Corning 432078
Allgemeine Beschreibung
- Für 30 standardmäßige 1,0–2,0-mL-Kryofläschchen.
- Kontrollierte Mikrokonvektion für das gleichmäßige Gefrieren von 30 Fläschchen.
- Herausnehmbares Fläschchentablett für die Übertragung der Proben in die und aus der Gefrierkammer in einem einzigen Schritt.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)