Merck
CLS4219
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 50 mL Syringe Tips
non-sterile
Synonym(e):
repeater
Größe auswählen
1 EA
8,00 €
8,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
8,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
8,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
red polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 4219
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Suitable for use with 50 mL syringe tips.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)