Merck
CLS3688
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20 inner package, sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Materialien
flat bottom
round wells
white bottom
white polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
bag of 20 inner package
Hersteller/Markenname
Corning 3688
Größe
96 wells
Well T
10.7 mm
Well-Volumen
190 μL
Well-Arbeitsvolumen
25-125 μL
Farbe
white
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate, white polystyrene, matrix active group have opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
  • TC treated microplate
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • Flat bottoms with 190 μL total volume
  • White walled plates enhance luminescent signals and display low background luminescence and fluorescence
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.