Merck
CLS3563
Corning® Einweg-Spinnerflaschen
disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 3 L, w/ two sidearms, sterile, 4/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.17
Materialien
high-density polyethylene cap
polystyrene flask
screw top cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Screw cap
two sidearms
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 3563
Kapazität
3 L
Olivendurchm.
54 mm
Arbeitsvolumen
1-3 L
1000-3000 mL
Fitting
cap for GL 45
GL 45 neck
Eignung
suitable for (scale-up cell culture; production of secreted proteins)
Allgemeine Beschreibung
Praktisch
Das Corning Einweg-Spinnerflaschen-System wird gebrauchsfertig mit einem Schaufelrührer und integrierten Magneten geliefert, wodurch die Notwendigkeit für eine zeitaufwendige Montage oder Reinigung und erneute Montage entfällt.
Zuverlässig
Aus reinem Polystyrol geformt und gammabestrahlt. Jedes Spinnerflaschen-System gewährleistet eine saubere und sterile Einheit, die pyrogenfrei ist. Keine Bedenken in Hinblick auf Detergensrückstände oder Verunreinigungen.
Kompatibel
Aus ISO 10993 Polystyrol hergestellt. Das Gefäß ist mit gängigen Spinnerflaschen aus Glas für das Wachstum von Suspensions-Zelllinien und alle anhaftungsabhängigen Kulturen mit Mikroträgerkügelchen vergleichbar.
Leistung
Die Größe und Höhe des Schaufelrührers ist für jede Gefäßgröße optimiert. Ein einzigartiger integrierter Magnet bietet mit jedem Laborrührer mit langsamer Geschwindigkeit eine sanfte, gleichmäßige Rotation bei den erforderlichen Geschwindigkeiten. Wärmeentwicklung im Gefäß wird mittels eines speziell entwickelten Flanschs, der das Gefäß von der Oberfläche der Rührplatte hebt, verringert.
Schlussfolgerungen
  • Einweg-Spinnerflaschen mit großem Volumen sind gleichwertig wie die herkömmlichen Spinnerflaschen für Zellwachstum und -viabilität
  • Viele Zelltypen können in Einweg-Spinnerflaschen mit großem Volumen kultiviert werden
  • Einweg-Spinnerflaschen erhalten im Vergleich zu gängigen Spinnerflaschen aus Glas eine äquivalente Belüftung aufrecht
  • Kultivierte Zellen aus Glas- und Einweg-Spinnerflaschen sind metabolisch gleichwertig
  • Kultivierte Zellen in Einweg-Spinnerflaschen erzeugen gleiche Mengen von abgesondertem Protein wie Zellen, die in traditionellen Glas-Spinnerflaschen kultiviert werden
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.